Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PFA Graduated Plastic Beakers with Handles
462.81 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
3000 ml
Descripción
Conduct high-purity applications that use strong oxidizing agents, acids, hydrocarbons and ketones with Thermo Scientific™ Nalgene™ PFA Graduated Beakers with Handles. These beakers feature extraordinary chemical resistance. PFA is “non-stick”, making the beaker easy to clean and resistant to contamination.
- Resiste la exposición a temperaturas extremas de -270 ° a +250 °C
- Su material rígido y translúcido permite ver los niveles de líquidos de forma sencilla y continua
- Moldeados en graduación en oz y ml; no se desgastan con el uso continuo o los lavados
- Su excelente resistencia química a agentes muy oxidantes, ácidos, hidrocarburos y acetonas, permite el uso de estos vasos de precipitados para una amplia gama de soluciones
- Su asa rectangular en relieve permite llevar a cabo tareas de manipulación y vertido de una forma fácil y segura
- Esterilizable en autoclave
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Color | Translúcido natural |
Descripción | Vaso de precipitado con asa de PFA, 3000 ml |
Capacidad (métrico) | 3000 ml |
Material | PFA |
Tipo | Vaso de precipitados |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Desechables | No |
Graduated | Sí |
Scale | Escala doble moldeada |
Modelo | Asa |