Learn More
Thermo Scientific™ Juegos de limpieza para pipetas Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4520797
Change view
Click to view available options
Tamaño:
B
C
V
Para utilizar con:
Pipetas de hasta 81 cm de longitud
Pipetas de hasta: Longitud 41 cm
Pipetas de hasta: Longitud 61 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Para utilizar con unitSize
10380621 B Pipetas de hasta: Longitud 41 cm cada uno
10731421 C Pipetas de hasta: Longitud 61 cm cada uno
15192283 V Pipetas de hasta 81 cm de longitud cada uno
3 options
Código de producto. 10380621
Marca: Thermo Scientific™ 52500040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Encuentre todo lo que necesita para limpiar pipetas en estos conjuntos de equipos de limpieza de pipetas; cada uno de ellos se presenta convenientemente con cesta, tarro y lavador.
Los juegos de limpieza para pipetas Thermo Scientific Nalgene incluyen todo lo necesario para limpiar pipetas.
Nuestros productos son más livianos que los de vidrio y están protegidos contra fugas, rotura y contaminación. Nos enorgullece ofrecerle una alternativa de laboratorio segura sin sacrificio de la precisión que necesita.
Características:
  • Fabricación íntegra en resistente polietileno de alta densidad.
  • Los componentes también están disponibles por separado, excepto el tamaño F (solo se vende como conjunto).
Incluye:
  • Un tarro para pipetas
  • Una cesta
  • Un lavador/enjuagador del tamaño indicado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Pipetas de hasta: Longitud 41 cm
Altura (imperial) 16 in
Altura (métrico) 41 cm
Tamaño B
Descripción Conjunto de limpieza de pipetas B
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Incluye
  • Un tarro para pipetas
  • Una cesta
  • Un lavador/enjuagador de tamaño B