Learn More
Thermo Scientific™ Tarros para pipetas Nalgene™
GREENER_CHOICE
Remoje o esterilice las pipetas de vidrio con estos tarros. La tapa ralentiza la evaporación de la solución de limpieza y mantiene el contenido libre de residuos mientras que la base con reborde mejora la seguridad.
Marca:  Thermo Scientific™ 5242-0050
251.17 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10249210
  • 267.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
  • No deben utilizarse con ácido sulfúrico concentrado.
  • No mezcle esta solución en el tarro; consulte la etiqueta del tarro para ver la fórmula de solución recomendada.
Descripción
Descripción
Las jarras para pipetas Thermo Scientific Nalgene se utilizan para la inmersión o el almacenamiento de pipetas y material de vidrio.
Las jarras son más livianas que las de vidrio y están protegidas contra fugas, rotura y contaminación. Son una alternativa más segura sin sacrificio de la precisión.
  • El polietileno reticulado de alta densidad es químicamente compatible para la exposición a largo plazo a la mayoría de los ácidos, bases, alcoholes y detergentes.
  • Los tarros se pueden utilizar con soluciones de ácido sulfúrico/dicromato en una concentración máxima de ácido del 60 %.
  • La fórmula de la solución de limpieza recomendada que se muestra en la etiqueta del tarro es efectiva y dura más tiempo que las soluciones estándar; no mezcle esta solución en el tarro.
  • Para un ajuste óptimo, haga coincidir el código de letras de tamaño con el código de letras del tamaño de la cesta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pipetas con longitud máxima de 40.6 cm (16 pulg)
68.6 cm
Tarro para pipetas XLPE E
16.5 cm
1
27 pulg
B
6.5 pulg
Las jarras pueden guardarse en contenedores, fregaderos o armarios de secado lo bastante grandes para retener el contenido en caso de fuga.
6
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Tarros para pipetas Nalgene™ > Tamaño E; altura: 68,6 cm