Learn More
Thermo Scientific™ Tarros para pipetas Nalgene™
Remoje o esterilice las pipetas de vidrio con estos tarros. La tapa ralentiza la evaporación de la solución de limpieza y mantiene el contenido libre de residuos mientras que la base con reborde mejora la seguridad.
Marca: Thermo Scientific™ 5242-0060
369.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Alertas:
- No deben utilizarse con ácido sulfúrico concentrado.
- No mezcle esta solución en el tarro; consulte la etiqueta del tarro para ver la fórmula de solución recomendada.
Descripción
Las jarras para pipetas Thermo Scientific Nalgene se utilizan para la inmersión o el almacenamiento de pipetas y material de vidrio.
Las jarras son más livianas que las de vidrio y están protegidas contra fugas, rotura y contaminación. Son una alternativa más segura sin sacrificio de la precisión.
- El polietileno reticulado de alta densidad es químicamente compatible para la exposición a largo plazo a la mayoría de los ácidos, bases, alcoholes y detergentes.
- Los tarros se pueden utilizar con soluciones de ácido sulfúrico/dicromato en una concentración máxima de ácido del 60 %.
- La fórmula de la solución de limpieza recomendada que se muestra en la etiqueta del tarro es efectiva y dura más tiempo que las soluciones estándar; no mezcle esta solución en el tarro.
- Para un ajuste óptimo, haga coincidir el código de letras de tamaño con el código de letras del tamaño de la cesta.
Especificaciones
pipetas de hasta 24 . L ( 61cm) | |
91,4 cm | |
Tarro para pipetas XLPE F | |
17.5cm | |
1 |
36 in | |
C | |
6.875 pulg | |
Las jarras pueden guardarse en contenedores, fregaderos o armarios de secado lo bastante grandes para retener el contenido en caso de fuga. | |
2 |