Learn More
Thermo Scientific™ Probetas graduadas económicas Nalgene™; PMP
Las probetas de PMP económicas Thermo Scientific™ Nalgene presentan una buena resistencia química y son transparentes y resistentes a los impactos.
Marca: Thermo Scientific™ 3665-0250
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las probetas de PMP económicas Thermo Scientific™ Nalgene presentan una buena resistencia química y son transparentes y resistentes a los impactos.
Estas probetas tienen un generoso pico vertedor para facilitar la dispensación de líquidos, y graduaciones moldeadas de fácil lectura que no se borran al frotarlas.
Características:- Transparentes, resistentes a rotura y no humectantes.
- Económicos y reciclables; diseñados para un solo uso.
- Sin articulaciones que confundan lecturas, permiten mediciones precisas.
- Buena resistencia a temperaturas de hasta 135 °C (275 °F)
- La base redonda acanalada de gran tamaño ofrece refuerzo y estabilidad para evitar el giro y la caída
Especificaciones
250 ml | |
Probeta graduada Economy PMP 250 ml | |
Para el almacenamiento | |
38,6 mm | |
Redondo | |
1,99 in | |
Redondo | |
294,6 mm |
PMP (polimetilpenteno) | |
12 | |
1,52 in | |
2 ml | |
50,5 mm | |
Laboratorios | |
11,6 in | |
Probeta graduada |