Learn More
Thermo Scientific™ Probetas graduadas económicas Nalgene™; PMP
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10241691
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduaciones:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10241691
Marca: Thermo Scientific™ 36650100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Dispense fácilmente líquidos con las generosas boquillas de vertido de estas probetas graduadas económicas PMP. Estas probetas transparentes ofrecen una buena resistencia química y a los impactos.
Dispense fácilmente líquidos con las generosas boquillas de vertido de las probetas graduadas económicas PMP Thermo Scientific™ Nalgene™ Estas probetas de polimetilpenteno transparente presentan una buena resistencia química y a impactos e incluyen graduaciones moldeadas fáciles de leer que no se desprenden.
Características:
  • Transparentes, resistentes a rotura y no humectantes.
  • Económicos y reciclables; diseñados para un solo uso.
  • Sin articulaciones que confundan lecturas, permiten mediciones precisas.
  • Buena resistencia a temperaturas de hasta 135 °C (275 °F)
  • La base redonda acanalada de gran tamaño ofrece refuerzo y estabilidad para evitar el giro y la caída
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material PMP (polimetilpenteno)
Descripción del artículo Probeta graduada económica de PMP de 100 ml
N.º por caja 12
Calibración Para el almacenamiento
Diámetro (imperial) 1,11 in
Diámetro (métrico) 28,2 mm
Graduaciones 1 ml
Forma Redondo
Diámetro interior (métrico) 39,4 mm
Diámetro (imperial) interior 1,55 in
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios
Base Type Redondo
Altura (imperial) 9 in
Altura (métrico) 228,6 mm
Tipo Probeta graduada