Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de polimetilpenteno con tapones Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10098280
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
33 mm
38 mm
43 mm
53 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 10098280
Marca: Thermo Scientific™ 41090125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice titulaciones, preparación y almacenamiento de medios de cultivos con estos matraces, que ofrecen una combinación de resistencia química, robustez y transparencia.
Los matraces de polimetilpenteno Thermo Scientific Nalgene con tapones de polipropileno resultan útiles para la valoración, preparación y almacenamiento de medios de cultivo.
Excelente combinación de transparencia, resistencia a productos químicos, robustez contra impactos y capacidad de esterilización en autoclave.
Características:
  • Excelente resistencia química para una amplia gama de reactivos de laboratorio.
  • Más transparentes que los matraces de polipropileno, pero con una resistencia química similar.
  • Ideales para la preparación y el almacenamiento de titulaciones y medios de cultivo.
  • Todos los tamaños tienen graduaciones de fácil lectura.
  • Esterilizables en autoclave/graduados
Incluye: tapones de rosca de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 4 oz
Descripción Matraces Erlenmeyer con tapones de rosca 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Material PMP
N.º por caja 24
N.° por paquete 6
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables No
Graduated Sí
Mouth Style Estrecha
Esterilidad No estéril
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Rosca
Tamaño del tapón 33 mm
Mostrar más Mostrar menos
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis