Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de polimetilpenteno con tapones Nalgene™
Realice titulaciones, preparación y almacenamiento de medios de cultivos con estos matraces, que ofrecen una combinación de resistencia química, robustez y transparencia.
Marca: Thermo Scientific™ 4109-0500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los matraces de polimetilpenteno Thermo Scientific Nalgene con tapones de polipropileno resultan útiles para la valoración, preparación y almacenamiento de medios de cultivo.
Excelente combinación de transparencia, resistencia a productos químicos, robustez contra impactos y capacidad de esterilización en autoclave.
Características:- Excelente resistencia química para una amplia gama de reactivos de laboratorio.
- Más transparentes que los matraces de polipropileno, pero con una resistencia química similar.
- Ideales para la preparación y el almacenamiento de titulaciones y medios de cultivo.
- Todos los tamaños tienen graduaciones de fácil lectura.
- Esterilizables en autoclave/graduados
Incluye: tapones de rosca de polipropileno
Especificaciones
16 oz | |
500 ml | |
12 | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
No estéril | |
Rosca |
Matraces Erlenmeyer con tapones de rosca 500 ml | |
PMP | |
4 | |
No | |
Estrecha | |
Plano | |
43 mm |