Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PMP Nalgene™, 30 ml
Descripción
Utilice ininterrumpidamente los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PMP Thermo Scientific™ Nalgene™ a temperaturas de 150 °C con servicios intermitentes a una temperatura de 175 °C. Estos vasos de precipitados de polimetilpenteno tienen la transparencia del vidrio, una resistencia química y tolerancia al calor excelentes. Todos los tamaños de vasos de precipitados están serigrafiados con una graduación y son de fácil lectura.
- El PMP transparente permite ver con claridad el contenido del vaso de precipitados.
- El diseño de boquilla única sin goteo ofrece un control de vertido de precisión.
- Disponen de estrías que permiten apilarlos de una forma sencilla.
- Serigrafiados con graduaciones, código de tamaño, código de resina, número de catálogo, temperatura máxima y símbolo “Inflamable” para una fácil identificación y un uso seguro
- Esterilizables en autoclave/graduados/transparentes.
- Cumplen las normas internacionales ISO/DIN 7056 sobre precisión del material de plástico de laboratorio.
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Color | Transparente |
Descripción | Vaso de precipitados Griffin de PMP de perfil bajo de 250 ml |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Material | PMP (polimetilpenteno) |
Intervalo de graduación | De 25 a 250 ml |
Incrementos | 25 mL |
Cantidad | 6; 24 |
Tipo | Vaso de precipitados |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Desechables | No |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
7395987010 | Certificado de conformidad | 05/10/2022 | 1203-0250 |
7387935010 | Certificado de conformidad | 20/08/2022 | 1203-0250 |
7370917010 | Certificado de conformidad | 12/10/2021 | 1203-0250 |
7359253010 | Certificado de conformidad | 13/08/2021 | 1203-0250 |
7370012010 | Certificado de conformidad | 02/08/2021 | 1203-0250 |