Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PMP Nalgene™, 30 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Descripción
Utilice ininterrumpidamente los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PMP Thermo Scientific™ Nalgene™ a temperaturas de 150 °C con servicios intermitentes a una temperatura de 175 °C. Estos vasos de precipitados de polimetilpenteno tienen la transparencia del vidrio, una resistencia química y tolerancia al calor excelentes. Todos los tamaños de vasos de precipitados están serigrafiados con una graduación y son de fácil lectura.
- El PMP transparente permite ver con claridad el contenido del vaso de precipitados.
- El diseño de boquilla única sin goteo ofrece un control de vertido de precisión.
- Disponen de estrías que permiten apilarlos de una forma sencilla.
- Serigrafiados con graduaciones, código de tamaño, código de resina, número de catálogo, temperatura máxima y símbolo “Inflamable” para una fácil identificación y un uso seguro
- Esterilizables en autoclave/graduados/transparentes.
- Cumplen las normas internacionales ISO/DIN 7056 sobre precisión del material de plástico de laboratorio.
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Color | Transparente |
Descripción | Vaso de precipitados Griffin de PMP de perfil bajo de 1000 ml |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Material | PMP (polimetilpenteno) |
Intervalo de graduación | De 100 a 1000 ml |
Incrementos | 50 mL |
Cantidad | 3; 12 |
Tipo | Vaso de precipitados |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Desechables | No |
Mostrar más |
Título del producto
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PMP Nalgene™, 30 ml >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido