Learn More
Thermo Scientific™ Tarro PMP para hidrómetro Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10634112
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Material:
PMP
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10634112
Marca: Thermo Scientific™ 62300500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protegen contra roturas. Este tarro PMP es más ligero que el vidrio y ofrece una resistencia superior a los productos químicos y una base ancha, lo que lo convierte en un complemento estable para el laboratorio o sobre el terreno.
Protéjalo contra roturas con el tarro PMP para hidrómetro Thermo Scientific™ Nalgene™, que es más ligero que el vidrio y ofrece una resistencia superior a los productos químicos y una base amplia, lo que lo convierte en un complemento muy estable para el laboratorio o sobre el terreno. Esta tarro transparente y esterilizable en autoclave también se puede utilizar como cilindro de lactómetro. Esta tarro de hidrómetro a prueba de rotura puede contribuir de forma valiosa a la seguridad del laboratorio. 
  • Más ligero que el vidrio; no se rompe.
  • Este tarro versátil también se puede utilizar como probeta de lactosa.
  • Resistencia química superior y una base ancha que ofrece estabilidad.
  • Esterilizable en autoclave/transparente
  • No graduados
Nota:
  • Hidrómetro no incluido.
Información sobre reciclaje:
se ruega reciclar las cajas de cartón ondulado y las bolsas de polietileno de baja densidad en las que se envasan los productos Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (imperial) 2 pulg
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Hidrómetros y probetas de lactosa
Forma Redondo
Base Type Amplio
Capacidad (imperial) 16,91 oz
Altura (imperial) 14,25 in
Altura (métrico) 390 mm
Tipo Hidrómetro
Diámetro (métrico) 50.8 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material PMP
Descripción del artículo 500 ml
N.° por paquete 1
N.º por caja 6