Learn More
Thermo Scientific™ Probetas de PMP graduadas Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10363531
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Graduaciones:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
missing translation for 'unitSize'
cada uno
paquete de 2
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10363531
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 36630250
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Garantice los requisitos de precisión de la norma ASTM E1272 clase B con estas probetas. Todos los tamaños tienen una boquilla de vertido de grandes dimensiones y graduaciones moldeadas.
Cumpla los requisitos de precisión de la norma 21 CFR, parte 177.1520 y ASTM E 1272 clase B con las probetas de polimetilpenteno (PMP) graduadas Thermo Scientific™ Nalgene™. Todos los tamaños tienen una boquilla de vertido de grandes dimensiones, graduaciones moldeadas que no se desprenden y una gran base azul para evitar vuelcos. Estas probetas de polimetilpenteno se pueden esterilizar químicamente y son aptas para uso en alimentación y bebidas.
Características:
  • Sin menisco que pueda dificultar las lecturas; evita la necesidad de hacer cálculos «a ojo»
  • Gran base octogonal azul de polipropileno que evita los giros y caídas.
  • Las graduaciones moldeadas están serigrafiadas para facilitar la lectura
  • Excelente resistencia química para una gran variedad de soluciones
  • Resiste temperaturas de hasta 135 °C (275 °F) para permitir una gran variedad de usos
  • Esterilizables en autoclave (afectará a la precisión)
  • Transparente
Información para pedidos:
  • Envasado individual
  • Los tamaños de 10, 25, 50, 100, 250, 500 y 1.000 ml tienen graduación resaltada de delante hacia atrás.
  • Los tamaños de 2.000 y 4.000 ml tienen graduación estándar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 250 ml
Material PMP (polimetilpenteno)
Tolerancia ±2 ml
Descripción del artículo Cilindro de polimetilpenteno graduado, 250 ml
Certificaciones/conformidad ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520
N.° por paquete 1
N.º por caja 12
Calibración Para contener y verter
Diámetro (imperial) 1,92 in
Báscula De 16 ml a 250 ml en incrementos de 2 ml
Diámetro (métrico) 48,8 mm
Graduaciones 2 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ±2.00mL
Temperatura máxima de 145 °C
Forma Redondo
Diámetro interior (métrico) 34,5 mm
Diámetro (imperial) interior 1,36 in
Temperatura máx. (imperial) 293 °F
Base Type Hexagonal
Altura (imperial) 13,9 in
Altura (métrico) 353,1 mm
Tipo Probeta graduada
Show More Show Less
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.