Learn More
Thermo Scientific™ Probetas de PMP graduadas Nalgene™
Description
Cumpla los requisitos de precisión de la norma 21 CFR, parte 177.1520 y ASTM E 1272 clase B con las probetas de polimetilpenteno (PMP) graduadas Thermo Scientific™ Nalgene™. Todos los tamaños tienen una boquilla de vertido de grandes dimensiones, graduaciones moldeadas que no se desprenden y una gran base azul para evitar vuelcos. Estas probetas de polimetilpenteno se pueden esterilizar químicamente y son aptas para uso en alimentación y bebidas.
- Sin menisco que pueda dificultar las lecturas; evita la necesidad de hacer cálculos «a ojo»
- Gran base octogonal azul de polipropileno que evita los giros y caídas.
- Las graduaciones moldeadas están serigrafiadas para facilitar la lectura
- Excelente resistencia química para una gran variedad de soluciones
- Resiste temperaturas de hasta 135 °C (275 °F) para permitir una gran variedad de usos
- Esterilizables en autoclave (afectará a la precisión)
- Transparente
Información para pedidos:
- Envasado individual
- Los tamaños de 10, 25, 50, 100, 250, 500 y 1.000 ml tienen graduación resaltada de delante hacia atrás.
- Los tamaños de 2.000 y 4.000 ml tienen graduación estándar.
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | PMP (polimetilpenteno) |
| Tolerancia | ± 0,5 ml |
| Descripción del artículo | Cilindro de polimetilpenteno graduado, 50 ml |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520 |
| N.° por paquete | 1 |
| N.º por caja | 18 |
| Calibración | Para contener y verter |
| Diámetro (imperial) | 1,29 in |
| Báscula | De 3 ml a 50 ml en incrementos de 1 ml |
| Show More |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.