Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de cultivo de policarbonato con deflectores Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4524954
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
La esterilización repetida en autoclave puede generar la pérdida de parte de su fuerza mecánica.
Código de producto. 10768911
Marca: Thermo Scientific™ 41100250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La esterilización repetida en autoclave puede generar la pérdida de parte de su fuerza mecánica.
Aumente la eficiencia de la mezcla con estos matraces de cultivo de policarbonato, una alternativa a los matraces de vidrio que producen curvas de crecimiento equivalentes con E. coli y S. Cerevisiae.
Aumente la eficiencia de la mezcla con los matraces de cultivo de policarbonato (PC) con deflector Thermo Scientific™ Nalgene™, una alternativa a los matraces de vidrio que producen curvas de crecimiento equivalentes con E. coli y S. cerevisiae.
  • El policarbonato es resistente a roturas, transparente y con graduaciones fáciles de leer que ayudan a identificar el nivel de líquido de una forma sencilla.
  • Su fondo deflector mejora la mezcla, la aireación y el intercambio de gases.
  • Los matraces son excelentes para una amplia variedad de procedimientos de laboratorio, entre otros, fermentación, crecimiento y recogida de cultivos celulares y procedimientos de ingeniería genérica.
  • Los tamaños de 500 y 100 ml admiten tapones estándar de acero inoxidable o plástico de 38 mm que mejoran su versatilidad.
  • Los matraces son esterilizables en autoclave.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Descripción Matraces de cultivo con deflector 250 mL
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Policarbonato
N.º por caja 12
N.° por paquete 4
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated Sí
Forma del fondo Abombado