Learn More
Thermo Scientific™ Frascos y garrafas de policarbonato Nalgene™ Biotainer™
Descripción
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada y elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones asociadas. Utilice los frascos y garrafones estériles listos para su uso Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ diseñados específicamente para fabricantes de productos farmacéuticos y biológicos. Excelentes para aplicaciones de congelación.
- Construidos con PC duradero y translúcido que garantiza la integridad de la muestra
- Los tapones contienen un revestimiento de silicona para una garantía a prueba de fugas†.
- Hay opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de líquidos.
- Compatibilidad con una amplia documentación de validación
- Apto para su uso en condiciones de almacenamiento de - 100 ° a + 100 °C
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Capacidad (imperial) | 4,2 oz |
Color | Transparente |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,06 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 26,7 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Congelación, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation |
Material | Policarbonato |
N.º por caja | 50/Cs. |
N.° por paquete | 5/Pk. |
Esterilidad | Estéril |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Product Information
Specification Sheets
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1425149 | Certificado de conformidad | 29/03/2025 | 3030-42 |
1424446 | Certificado de conformidad | 12/03/2025 | 3030-42 |
1320360 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 3030-42 |
1405045 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 3030-42 |
1284755 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 3030-42 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Nota: No aptos para uso en placas calientes.