Learn More
Thermo Scientific™ Frascos y garrafas de policarbonato Nalgene™ Biotainer™ Código de producto.: 10778658
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos y garrafas de policarbonato Nalgene™ Biotainer™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10778658
5 ml, Forma redonda, 20 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
20 ml
125 ml
1 L
2 l
5 l
10 l
20 l
Forma:
Cuadrada
Cuadrado con asa
Forma redonda
Tamaño del tapón:
20 mm
38 mm
48 mm
Código de producto. 10778658
Marca: Thermo Scientific™ 350005
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada y elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones asociadas. Utilice los frascos y garrafones estériles listos para su uso Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ diseñados específicamente para fabricantes de productos farmacéuticos y biológicos. Excelentes para aplicaciones de congelación.
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada y elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones asociadas. Utilice los frascos y garrafones estériles listos para su uso Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ diseñados específicamente para fabricantes de productos farmacéuticos y biológicos. Excelentes para aplicaciones de congelación.
  • Construidos con PC duradero y translúcido que garantiza la integridad de la muestra
  • Los tapones contienen un revestimiento de silicona para una garantía a prueba de fugas†.
  • Hay opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de líquidos.
  • Compatibilidad con una amplia documentación de validación
  • Apto para su uso en condiciones de almacenamiento de - 100 ° a + 100 °C
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 ml
Capacidad (imperial) 0,2 oz
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 20 mm
Para utilizar con (aplicación) Congelación
Material Policarbonato
N.º por caja 500/Cs.
N.° por paquete 100/Pk.
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -100°C to 100°C
Material de revestimiento Silicona
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxicos, USP <661>, apirógenos
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Graduated Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 46 mm
Tipo de producto Media Storage Bottle
Altura (imperial) 1,8 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20 mm
Diámetro (métrico) 22 mm
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1305150 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number3500-05
Número de lote1282075 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number3500-05
Número de lote1365768 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog Number3500-05
Número de lote1288658 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog Number3500-05
Número de lote1295891 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog Number3500-05
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Nota: No aptos para uso en placas calientes.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos y garrafas de policarbonato Nalgene™ Biotainer™ >