Learn More
Thermo Scientific™ Frascos y garrafas de policarbonato Nalgene™ Biotainer™
Código de producto. 11859570
10 l, Cuadrada, 48 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
20 ml
125 ml
1 L
2 l
5 l
10 l
20 l
Forma:
Cuadrada
Cuadrado con asa
Forma redonda
Tamaño del tapón:
20 mm
38 mm
48 mm
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada y elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones asociadas. Utilice los frascos y garrafones estériles listos para su uso Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ diseñados específicamente para fabricantes de productos farmacéuticos y biológicos. Excelentes para aplicaciones de congelación.
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada y elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones asociadas. Utilice los frascos y garrafones estériles listos para su uso Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ diseñados específicamente para fabricantes de productos farmacéuticos y biológicos. Excelentes para aplicaciones de congelación.
  • Construidos con PC duradero y translúcido que garantiza la integridad de la muestra
  • Los tapones contienen un revestimiento de silicona para una garantía a prueba de fugas†.
  • Hay opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de líquidos.
  • Compatibilidad con una amplia documentación de validación
  • Apto para su uso en condiciones de almacenamiento de - 100 ° a + 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 l
Capacidad (imperial) 338,1 oz
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 48 mm
Para utilizar con (aplicación) Congelación, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Material Policarbonato
N.º por caja 2/Cs.
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -100°C to 100°C
Material de revestimiento Silicona
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxicos, USP <661>, apirógenos
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Graduated Sí
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 337 mm
Tipo de producto Media Storage Bottle
Altura (imperial) 13,3 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 48 mm
Diámetro (métrico) 255 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Nota: No aptos para uso en placas calientes.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos y garrafas de policarbonato Nalgene™ Biotainer™ >