Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para centrífuga de policarbonato Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10589291
250 mL, Rotores Fiberlite™
Click to view available options
Capacidad nominal:
250 mL
500 ml
1000 mL
Para utilizar con (equipo):
Rotores Fiberlite™
Rotores IEC
Procese grandes volúmenes para recogida de células, sedimentación y purificación de proteínas con estos frascos para centrífuga de policarbonato.
Procese grandes volúmenes para recogida de células, sedimentación y purificación de proteínas con los frascos para centrífuga de policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™, la solución perfecta para los rotores de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite™. Moldeados con policarbonato transparente, estos frascos transparentes se pueden esterilizar en autoclave y presentan unas excelentes propiedades de resistencia mecánica.
Moldeados con policarbonato transparente para una fácil visualización de las muestras, estos frascos son ideales para la centrifugación a baja velocidad de muestras de productos químicos y biológicos.
  • Para una mayor garantía a prueba de fugas† a velocidades máximas o cuando centrifugue materiales peligrosos, utilícelos con conjuntos de tapones de sellado de polipropileno; disponibles para tamaños de 250 ml (DS3131-0038) y 1000 ml (DS3132-0063).
  • Los modelos con n.º de cat. 3122-1010 está diseñado para su uso con rotores IEC.
  • Para un rendimiento adecuado, los frascos deben llenarse hasta al menos el 80 % de su capacidad total.
Información para pedidos:
Cuando centrifugue un frasco de 250 ml en un rotor GSA Thermo Scientific Sorvall, es necesario utilizar un adaptador de frascos para centrífuga Nalgene (DS3125-0250). Los modelos con n.º de cat. 3122-1010 debe utilizarse con rotores IEC.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Transparente
Descripción Frascos para centrífuga de policarbonato
Material Policarbonato
N.º por caja 36
N.° por paquete 4
Capacidad nominal 250 mL
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Fuerza máx. 27,500 x g
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 125,2 mm
Tipo de producto Frasco para centrífuga
Para utilizar con (equipo) Rotores Fiberlite™
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 61,8 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1280211 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number3122-0250
Número de lote1380447 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/04/2023 Catalog Number3122-0250
Número de lote1368222 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/08/2022 Catalog Number3122-0250
Número de lote1367355 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha15/08/2022 Catalog Number3122-0250
Número de lote1368213 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha15/08/2022 Catalog Number3122-0250
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos para centrífuga de policarbonato Nalgene™ >