Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador de frasco para centrífuga de fondo cónico de policarbonato Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10788851
Click to view available options
:
Adaptador para frascos de centrífuga de fondo cónico
Código de producto. 10788851
Marca: Thermo Scientific™ DS31260175
Frascos de centrífuga Thermo Scientific™ Nalgene™; policarbonato n.º 3143, 3144 y 3145 para su uso en una centrífuga de fondo cónico con este adaptador.
Frascos de centrífuga Thermo Scientific™ Nalgene™; policarbonato 3143 3144 y 3145 para su uso en una centrífuga de fondo cónico con este adaptador.
Para su uso con frascos para centrífuga de copolímero de polipropileno Nalgene 3143-0175, frascos para centrífuga cónica de policarbonato 3144-0175 y frascos para centrífuga cónica de poliestireno 3145-0175.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador para centrífuga
Material Policarbonato
Descripción Adaptador para frascos de centrífuga de fondo cónico
Color Blanco
N.° por paquete 4
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.