Learn More
Thermo Scientific™ Racks de uso general de policarbonato Thermo Scientific Nalgene™
Organice y almacene tubos de ensayo en estas cómodas gradillas de tubos que incluyen asas para facilitar el transporte y números y letras moldeados para facilitar la identificación de los tubos.
69.65€ - 70.45€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Transparente |
Material | Policarbonato |
Forma | Rectángulo |
Código de producto | Marca | matriz, red, conjunto | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | matriz, red, conjunto | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10707771
![]() |
Thermo Scientific™
5929-0016 |
4 x 10 | Tubos 13 - 16mm |
69.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10758871
![]() |
Thermo Scientific™
5929-0020 |
4 x 10 | Tubos 16 -20mm |
70.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11355694
![]() |
Thermo Scientific™
5929-0030 |
3 x 8 | Tubos 25 -30mm |
70.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Organice y almacene los tubos de ensayo con las gradillas para tubos de ensayo de uso general de policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™. Estas gradillas están disponibles con asas para facilitar el transporte. Cuando están vacías, se pueden apilar con otras gradillas de la misma longitud. Con orificios con números y letras moldeados para facilitar la identificación de los tubos.
- Esterilizables en autoclave, estos racks de policarbonato tienen dos niveles superiores transparentes además del nivel inferior blanco.
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Transparente | |
Rectángulo | |
4 | |
11.5cm |
Esterilizable en autoclave | |
Policarbonato | |
Sí | |
1 | |
4,5 in |