Learn More
Thermo Scientific™ Protector de policarbonato de seguridad contra salpicaduras Nalgene™
Click to view available options
Descripción:
Protector contra salpicaduras de seguridad con brazo flexible de acetilo; PC 21,6 x 27,9 cm
Longitud (imperial):
12 in
Anchura (imperial):
8,5 pulgadas
Descripción
Mantenga simultáneamente la seguridad y un campo de visión claro utilizando el protector contra salpicaduras de seguridad. de policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™ Este protector se sujeta fácilmente a mesas de trabajo, estanterías, maquinaria u otras superficies magnéticas para ofrecer una protección adecuada contra salpicaduras, aerosoles y residuos flotantes en el ambiente. Este protector de policarbonato antiarañazos de 3 mm (0,125″) de grosor protege al usuario y cuenta con un brazo de fácil manejo. Cumple la norma OSHA 29CFR1910.1030.
- El brazo flexible de 35,56 cm (14 pulg.) facilita el manejo del protector sobre las muestras
- Su base magnética se agarra firmemente a superficies magnéticas, lo que permite colocar el protector en posición horizontal (plano), vertical o en una superficie elevada.
- Proporciona protección UV de 200 a 360 nm para una mayor versatilidad
- Riesgo biológico/transparente.
Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en la que se entregan los productos Nalgene.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumple con el estándar OSHA 29CFR1910.1030 |
Grosor (imperial) | 0.12 pulg |
Grosor (métrico) | 3 mm |
Anchura (imperial) | 8,5 pulgadas |
Anchura (métrico) | 21,5 cm |
Descripción | Protector contra salpicaduras de seguridad con brazo flexible de acetilo; PC 21,6 x 27,9 cm |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Protector contra salpicaduras de seguridad |
Longitud (imperial) | 12 in |
N.º por caja | 4/caja |