Learn More
Thermo Scientific™ Etiquetas de poliolefina Nalgene
Descripción
Las etiquetas de poliolefina Thermo Scientific Nalgene son inmunes a los efectos del agua, la luz UV o los productos químicos.
Etiquetas troqueladas con reverso adhesivo sensible a la presión y esquinas redondeadas que facilitan su separación del papel de soporte.
Características:
- Etiquetas de poliolefina duraderas
- Clasificadas a −29 °C
- Resistentes a la luz ultravioleta, el moho, los productos químicos y la suciedad, no se decoloran, agrietan ni rasgan.
- Excelentes para el etiquetado de portaobjetos microscópicos: el soporte adhesivo se pega bien a cualquier superficie de plástico, vidrio o metal.
- Químicamente compatibles con la mayoría de los reactivos de laboratorio, aunque los disolventes pueden disolver el adhesivo.
- Esterilizable en autoclave
- Formateadas para facilitar la configuración en programas de procesamiento de textos; instrucciones incluidas en cada paquete.
Nota: Aptas para cualquier útil de escritura, salvo el lápiz. Pruebe la idoneidad de las tintas específicas antes de su uso.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Etiqueta de poliolefina, 0,8 x 1,5 |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliolefina |
| Tipo de producto | Label |
| Etiquetas por hoja | 65 |
| N.º por caja | 3250/caja |
| N.° por paquete | 650/paq. |
| Anchura (imperial) | 1,5 in |
| Anchura (métrico) | 38 mm |
| Altura (imperial) | 0,8 in |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.