Learn More
Thermo Scientific™ Etiquetas de poliolefina Nalgene
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4526007
Click to view available options
Altura (métrico):
13 mm
20 mm
22 mm
25 mm
51 mm
Anchura (métrico):
22 mm
38 mm
44 mm
67 mm
102 mm
Formato:
Etiqueta
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
paquete de 3250
paquete de 4000
paquete de 500
Código de producto. 11333482
Marca: Thermo Scientific™ 63190010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine estas etiquetas resistentes al agua y a los productos químicos con fotocopiadoras, impresoras láser o impresoras de inyección de tinta. No se arrugan, no se enroscan ni se deshacen.
Las etiquetas de poliolefina Thermo Scientific Nalgene son inmunes a los efectos del agua, la luz UV o los productos químicos.
Etiquetas troqueladas con reverso adhesivo sensible a la presión y esquinas redondeadas que facilitan su separación del papel de soporte.
Características:
  • Etiquetas de poliolefina duraderas
  • Clasificadas a −29 °C
  • Resistentes a la luz ultravioleta, el moho, los productos químicos y la suciedad, no se decoloran, agrietan ni rasgan.
  • Excelentes para el etiquetado de portaobjetos microscópicos: el soporte adhesivo se pega bien a cualquier superficie de plástico, vidrio o metal.
  • Químicamente compatibles con la mayoría de los reactivos de laboratorio, aunque los disolventes pueden disolver el adhesivo.
  • Esterilizable en autoclave
  • Formateadas para facilitar la configuración en programas de procesamiento de textos; instrucciones incluidas en cada paquete.
Nota: Aptas para cualquier útil de escritura, salvo el lápiz. Pruebe la idoneidad de las tintas específicas antes de su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Etiqueta de poliolefina, 0,9 x 0,9
Formato Etiqueta
Material Poliolefina
Tipo de producto Label
Etiquetas por hoja 80
N.º por caja 4000/caja
N.° por paquete 80 hojas/paquete
Anchura (imperial) 0,9 in
Anchura (métrico) 22 mm
Altura (imperial) 0,9 in
Altura (métrico) 22 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.