Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de etiquetado informativo personalizado de poliolefina Nalgene™
Cree etiquetas que identifiquen un producto químico y sus propiedades el sistema de etiquetado personalizado de poliolefina Thermo Scientific™ Nalgene™.
Marca: Thermo Scientific™ 6316-1000
113.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Cree etiquetas que identifiquen un producto químico y sus propiedades el sistema de etiquetado personalizado de poliolefina Thermo Scientific™ Nalgene™.
Características:- Revestimiento para proteger la etiqueta del contacto con sustancias químicas
- Instrucciones completas incluidas en cada pack
- Las pegatinas con el símbolo de peligro cumplen la norma GHS
Especificaciones
Sistema de etiquetas informativas personalizadas | |
Etiqueta | |
150 | |
5 pulgadas | |
3 in |
Varios | |
Poliolefina | |
25 | |
127 mm | |
76.2 mm |