Learn More
Thermo Scientific™ Garrafón de polipropileno Nalgene™
Descripción
Elija los garrafones esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™ para lotes grandes de medios de cultivo, producción de vacunas, medios a granel y almacenamiento de productos químicos. Estos garrafones cuentan con una boca grande para facilitar el llenado y la dispensación, y están fabricados en polipropileno natural con tapón de polipropileno 83B y junta de TPE (elastómetro termoplástico).
Opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de fluidos. Se adaptan perfectamente a una amplia variedad de tapones opcionales 83B con conjuntos de tubos estándar (como los de llenado y ventilación Nalgene™ Top Works™, Nalgene™) y diseños de juegos de tubos personalizados.
- Sus prácticas asas laterales permiten un fácil transporte y vertido, incluso con guantes
- Disponibles en tamaños de 10, 20 y 50 l para una gran variedad de aplicaciones biofarmacéuticas
- Graduados en incrementos de 5 litros y 1 galón para una mayor facilidad de uso
- Los sistemas de transferencia de fluidos Nalgene Top Works (n.º de cat. 2135) permiten una cómoda transferencia aséptica de líquidos
- Esterilizables en autoclave, transparentes, a prueba de fugas†
Información para pedidos:
- Entre las opciones de cierre adicionales se incluyen los tapones de llenado rápido/ventilación Nalgene (n.º de cat. 2158) o los tapones de llenado/ventilación Nalgene (n.º de cat. 2162)
- Entre los accesorios adicionales se incluyen los racores de mamparo dentados Nalgene (n.º de cat. 6149)
- Los conjuntos de tubos personalizados están disponibles. Consulte el configurador de juegos de tubos personalizados Thermo Scientific en www.thermoscientific.com/tubingconfigurator.com
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Capacidad (imperial) | 13 gal |
Capacidad (métrico) | 52 l |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 83B |
Color | Blanco |
Descripción | Garrafón de polipropileno con asas |
Diámetro exterior (métrico) | 379 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para lotes grandes de medios de cultivo, producción de vacunas, medios a granel y almacenamiento de productos químicos., Media/Buffer Storage, Storage, Transportation |
Altura con tapón (métrico) | 678 mm |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1424034 | Certificado de conformidad | 27/03/2025 | 2250-0130 |
1424033 | Certificado de conformidad | 19/03/2025 | 2250-0130 |
1420269 | Certificado de conformidad | 09/01/2025 | 2250-0130 |
1419037 | Certificado de conformidad | 20/12/2024 | 2250-0130 |
1414452 | Certificado de conformidad | 24/09/2024 | 2250-0130 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.