Learn More
Thermo Scientific™ Desecador de polipropileno con llave de paso Nalgene™
Visualice claramente el contenido con la tapa de PC transparente de este desecador de polipropileno. Más ligero que el vidrio, es compatible con todos los desecantes sólidos.
Marca: Thermo Scientific™ 5310-0250
157.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Vea claramente el contenido con la cubierta transparente para PC del desecador de polipropileno con llave de paso Thermo Scientific™ Nalgene™. Más ligero que el vidrio, el robusto cuerpo de polipropileno es compatible con todos los desecantes sólidos y protege contra roturas. Este desecador debe usarse únicamente a temperatura ambiente y se puede utilizar con o sin un sistema de vacío. **La placa que se muestra en la imagen no está incluida y no está disponible. Utiliza la placa de desecador 5312-0230 Nalgene que se vende por separado.
Características:
- Para aplicar vacío total, siga las instrucciones que se proporcionan para un rendimiento adecuado
- La llave de paso de polipropileno con tapón de PTFE se puede utilizar con tubos de 6,4 mm (0,25 in.) de D.I. (los tubos se venden por separado)
- La conexión de vacío se encuentra en el cuerpo del desecador, por lo que la tapa es más fácil de manipular
- El diseño de orificio recto elimina el riesgo de pérdidas de vacío a través de la llave de paso
- No se necesita junta; la grasa garantiza la estanqueidad de la tapa de policarbonato, incluso durante la aplicación de vacío
- El borde rebajado mantendrá la mesa de trabajo libre de grasa al abrir la tapa
- El desecador admite cualquier placa desecante de 230 mm estándar como el n.º de cat. 5312-0230 (se vende por separado)
Nota:
El desecador no es esterilizable en autoclave
Incluye:
Tapa, grifo
Requiere:
Placa de 230 mm como Nalgene 5312-0230. (La placa de metal de la figura no se incluye y no está disponible)
Información para pedidos:
Cubierta de sustitución disponible (n.º de cat. 715311-0250)
Se ruega reciclar las cajas de cartón ondulado y las bolsas de polietileno de baja densidad en las que se envasan los productos Nalgene.
Especificaciones
Desecador con llave de paso; necesita placa de 230 mm | |
30,23 cm (5.6 pulg) | |
24 cm | |
9,7 pulg | |
24.6 cm | |
454 g |
Desecador para vacío de carga superior | |
1/paq. 4/caja | |
9,6 in | |
13 pulg, 33 cm | |
1 lb |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1419365 | Certificado de conformidad | 09/01/2025 | 5310-0250 |
1415785 | Certificado de conformidad | 14/11/2024 | 5310-0250 |
1402981 | Certificado de conformidad | 25/09/2024 | 5310-0250 |
1394458 | Certificado de conformidad | 08/02/2024 | 5310-0250 |
1381065 | Certificado de conformidad | 22/02/2023 | 5310-0250 |