Learn More
Thermo Scientific™ Probetas graduadas económicas Nalgene™; PP
Dispense líquidos fácilmente con graduaciones moldeadas fáciles de leer que no se desprenden con estas probetas graduadas económicas.
Marca: Thermo Scientific™ 3664-0250
8.03 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Descripción
Las probetas de PP económicas Thermo Scientific™ Nalgene ofrecen una excelente resistencia química.
Estas probetas tienen un generoso pico vertedor para facilitar la dispensación de líquidos, y graduaciones moldeadas de fácil lectura que no se borran al frotarlas.
- Translúcido
- No humectantes
- Económicas y reciclables; diseñadas para un solo uso
- Sin articulaciones que confundan lecturas, lo que permite unas mediciones precisas.
- Resistencia a temperaturas de hasta 135 °C
- Base redonda acanalada de gran tamaño que ofrece refuerzo y estabilidad para evitar el giro y la caída
- Calibradas “Para contención“ y “Para administración” a 20 °C
Información sobre reciclaje: Los productos de laboratorio reutilizables Nalgene están diseñados para durar muchos años en condiciones habituales de laboratorio. Sin embargo, al igual que con todos los productos duraderos, se deben retirar y reemplazar con el tiempo. Thermo Fisher Scientific anima a que se reciclen el instrumental de laboratorio de polipropileno Nalgene al final de la vida útil del producto en zonas donde el polipropileno se pueda reciclar.
Los vasos de precipitados Nalgene y los cilindros graduados se suministran en cajas de cartón corrugadas hechas con material reciclado al 100 % posterior al consumo. Las bolsas de envasado están hechas con LDPE y son fácilmente reciclables una vez que se retira la etiqueta. Siga reciclando sus cajas de cartón y bolsas.
Especificaciones
250 ml | |
Probeta graduada Economy PP 250 ml | |
12 | |
1,52 in | |
2 ml | |
Redondo | |
1,99 in | |
Laboratorios | |
11,6 in | |
Probeta graduada |
Polipropileno | |
1 | |
Para el almacenamiento | |
38,6 mm | |
120 °C | |
50,5 mm | |
248 °F | |
Redondo | |
294,6 mm | |
Sí |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1327605 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 3664-0250 |
1308451 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 3664-0250 |
1303255 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 3664-0250 |
1293516 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 3664-0250 |
1332588 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 3664-0250 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Haz crecer tu descubrimiento
Enamórate con grandes ahorrosPromo Code: 24107Expires: 2025-03-28
Days
9Hours
8Minutes
29Seconds
9
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.