Learn More
Thermo Scientific™ Racks de varillas para tubos de ensayo de polipropileno Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10300961
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanca
Blanco
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 10 a 13 mm
Tubos de 14 a 17 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Color Para utilizar con (equipo) unitSize
10300961 Azul Tubos de 14 a 17 mm paquete de 2
10400241 Blanco Tubos de 10 a 13 mm paquete de 2
10248680 Blanca Tubos de 14 a 17 mm paquete de 2
10763481 Azul Tubos de 10 a 13 mm paquete de 2
4 options
Código de producto. 10300961
Marca: Thermo Scientific™ 59770317
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sujete los tubos de recogida de muestras, los tubos de reacción y los tubos de ensayo con estas gradillas de varillas para tubos de ensayo de polipropileno. Idóneas para secar placas de vidrio y placas de cromatografía.
Los racks de varillas para tubos de ensayo de polipropileno Thermo Scientific Nalgene son perfectos para sujetar tubos de toma de muestras, tubos de reacción y tubos de ensayo.
Idóneo para las placas de vidrio de secado utilizadas en electroforesis.
  • Consta de una matriz de varillas con espacio entremedias para albergar tubos de ensayo de un diámetro determinado y poder ver todo el contenido de los tubos.
  • Las varillas también permiten colocar tubos en posición invertida para el secado.
  • Cuando están invertidos, los tubos se mantienen separados de la base para permitir el drenaje a través de orificios y reducir al mínimo la entrada de contaminantes atmosféricos en los tubos.
  • Idóneos para secar placas de vidrio utilizadas en placas de electroforesis y cromatografía.
  • Su gravedad específica, superior a la del agua, les permite mantenerse sumergidos en baños de agua— sin flotar.
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Gradillas de varillas para tubos de ensayo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (de 14 a 17 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 50
Forma Rectángulo
Para utilizar con (equipo) Tubos de 14 a 17 mm
N.º por caja 8
N.° por paquete 2
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 18.7 x 10.5 x 7 cm (7.3 x 4.1 x 2.75 pulg)
Longitud (métrico) 18.7 cm
Longitud (imperial) 7.3 pulg
Anchura (imperial) 4,1 in
Altura (imperial) 2,75 in
Diámetro de la abertura (métrico) 17 mm
Tipo de producto Gradillas de varillas para tubos de ensayo
Diámetro interior (métrico) 17 mm
Altura (métrico) 7 cm
matriz, red, conjunto 5 x 10
Anchura (métrico) 10.5 cm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.