Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos flotantes de polipropileno Nalgene™
GREENER_CHOICE
Descongele, enfríe e incube las muestras a temperaturas elevadas o bajas con estas gradillas de microtubos flotantes, que son especialmente útiles para laboratorios de clonación genética, microbiología e inmunología.
Marca:  Thermo Scientific™ 5974-4015
24.67 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10613991
  • 35.25€ / paquete de 4
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Descongele, enfríe e incube muestras a temperaturas altas o bajas. Las gradillas de microtubos flotantes de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™ resultan especialmente útiles para laboratorios de clonación genética, microbiología e inmunología. Estas gradillas ofrecen una excelente resistencia a la temperatura de 70 ºC a + 100 ºC (de - 94 ºF a + 212 ºF). Los tubos se apoyan en la gradilla por el reborde. Las gradillas cuadradas o redondas tienen moldeados números y letras para facilitar la identificación de las muestras.
Características:
  • Gradillas cuadradas y redondas para incubación en tubos de microcentrífuga de 0,5 a 2,0 ml a temperatura elevada o reducida en baños de agua o hielo.
  • Gradillas redondeadas que encajan con facilidad en el interior de vasos de precipitados de 400 o 1000 ml.
  • Las gradillas cuadradas están diseñadas para una flotación estable en baños de agua con turbulencias; las gradillas flotan con una carga completa de tubos llenos.
  • En la mesa de trabajo, las patas de las gradillas evitan que el fondo de los tubos toque la superficie de la mesa.
  • Su asa facilita el transporte, la agitación y la retirada del baño de agua.
  • Cada orificio incluye letras y números moldeados para facilitar la identificación.
Nota:
Las gradillas no son esterilizables en autoclave.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Gradilla flotante de microtubos
8
Blanco
Polipropileno
Redondo
16
66 mm
Redondo, 8 posiciones, se adapta a un vaso de precipitados de 400 ml
No esterilizable en autoclave
Tubos de 1.0-2.0 ml
8
Tamaños de tubo: 1.0, 1.2, 1.5 y 2.0 ml
4
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1418961 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha30/01/2025 Catalog Number5974-4015
Número de lote1415705 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/11/2024 Catalog Number5974-4015
Número de lote1415704 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/11/2024 Catalog Number5974-4015
Número de lote1414740 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/10/2024 Catalog Number5974-4015
Número de lote1414199 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha29/09/2024 Catalog Number5974-4015
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos flotantes de polipropileno Nalgene™ > Blanco; Redondo; Tamaño tubos: 1,0; 1,2; 1,5 y 2,0 ml; con capacidad para 8 tubos