Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de ensayo de uso general de polipropileno Nalgene™, para tubos de 20 mm
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
3 x 8
4 x 10
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 13 a 16 mm
Tubos de 16 a 20 mm
Tubos de 21 a 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Apile gradillas para tubos de ensayo de uso general de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™ vacías con cualquier otra gradilla de la misma longitud. Estas gradillas están disponibles con asas para facilitar el transporte. Con orificios con números y letras moldeados para facilitar la identificación de los tubos.
- Su resistencia química superior los hace compatibles con muchos productos químicos de los laboratorios
- Su gravedad específica, superior a la del agua, les permite mantenerse sumergidos en baños de agua—sin flotar.
Nota:
Estas gradillas NO son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
| Descripción | Gradillas para tubos de ensayo |
| matriz, red, conjunto | 3 x 8 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos (de 25 a 30 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 24 |
| Forma | Rectángulo |
| Estantes | 3 niveles |
| Mostrar más |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction