Learn More
Thermo Scientific™ Probetas graduadas de polipropileno Nalgene™
Lleve a cabo aplicaciones de forma precisa con estas probetas graduadas, que cuentan con boquillas para vertido de dimensiones generosas y graduaciones moldeadas.
Marca: Thermo Scientific™ 3662-0050
12.71 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
Lleve a cabo aplicaciones de forma precisa con las probetas graduadas de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, que cuentan con boquillas para vertido de dimensiones generosas, graduaciones moldeadas y una gran base azul. No hay ningún menisco que confunda las lecturas, lo que elimina las conjeturas; las probetas se pueden esterilizar químicamente y son aptas para uso en alimentación y bebidas.
Características:- Excelente resistencia química para una gran variedad de soluciones
- Resiste temperaturas de hasta 135 °C (275 °F) para permitir una gran variedad de usos
- Esterilizable en autoclave (la esterilización en autoclave afectará a la precisión).
- Graduaciones moldeadas serigrafiadas para una lectura sencilla (solo en los tamaños de 10 ml a 1 litro).
Información para pedidos:
Envasado individual
Especificaciones
50 ml | |
± 0,5 ml | |
ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520 | |
18 | |
1,29 in | |
32,8 mm | |
1 ml | |
±0,50 ml | |
Redondo | |
0,89 in | |
Hexagonal | |
185,2 mm | |
Sí |
Polipropileno | |
Probeta graduada, PP, 50 ml | |
1 | |
Para contener y verter | |
De 3 ml a 50 ml en incrementos de 1 ml | |
Base de polipropileno azul | |
Esterilizable en autoclave | |
121 °C | |
22,6 mm | |
250 °F | |
7,29 in | |
Probeta graduada |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
7333286010 | Certificado de conformidad | 23/04/2020 | 3662-0050 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.