Learn More
Thermo Scientific™ Probetas graduadas de polipropileno Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4524588
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10190181
Marca: Thermo Scientific™ 36620010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo aplicaciones de forma precisa con estas probetas graduadas, que cuentan con boquillas para vertido de dimensiones generosas y graduaciones moldeadas.
Lleve a cabo aplicaciones de forma precisa con las probetas graduadas de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, que cuentan con boquillas para vertido de dimensiones generosas, graduaciones moldeadas y una gran base azul. No hay ningún menisco que confunda las lecturas, lo que elimina las conjeturas; las probetas se pueden esterilizar químicamente y son aptas para uso en alimentación y bebidas.
Características:
  • Excelente resistencia química para una gran variedad de soluciones
  • Resiste temperaturas de hasta 135 °C (275 °F) para permitir una gran variedad de usos
  • Esterilizable en autoclave (la esterilización en autoclave afectará a la precisión).
  • Graduaciones moldeadas serigrafiadas para una lectura sencilla (solo en los tamaños de 10 ml a 1 litro).
Información para pedidos:
Envasado individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Polipropileno
Tolerancia ±0,2 ml
Descripción del artículo Probeta graduada de PP 10 ml
Certificaciones/conformidad ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520
N.° por paquete 1
N.º por caja 24
Calibración Para contener y verter
Diámetro (imperial) 1,03 in
Báscula De 0,8 ml a 10 ml en incrementos de 0,2 ml
Diámetro (métrico) 26,2 mm
Graduaciones 0,2 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ±0.20mL
Temperatura máxima 121 °C
Forma Redondo
Diámetro interior (métrico) 13,5 mm
Diámetro (imperial) interior 0,53 in
Temperatura máx. (imperial) 250 °F
Base Type Hexagonal
Altura (imperial) 4,34 in
Altura (métrico) 110,2 mm
Tipo Probeta graduada
ACT Label Sí
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.