Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Nalgene™
Descripción
Realice vertidos precisos y eficaces con los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, que incorporan un diseño de una sola boquilla y graduaciones serigrafiadas para una lectura fácil.
- Con estrías que permiten apilarlos de una forma sencilla
- Serigrafiados con graduaciones, código de tamaño, código de resina, número de catálogo, temperatura máxima y símbolo “Inflamable” para una fácil identificación y un uso seguro
- Esterilizables en autoclave/graduados
- Cumplen las normas internacionales ISO/DIN 7056 sobre precisión del material de plástico de laboratorio.
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 135,25 oz |
Color | Translúcido natural |
Descripción | Vaso de precipitados Griffin de perfil bajo PP de 4000 ml |
Capacidad (métrico) | 4000 ml |
Material | PP (Polipropileno) |
Intervalo de graduación | De 500 a 4000 ml |
Incrementos | 250 mL |
Cantidad | 1; 4 |
Tipo | Vaso de precipitados |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
7156419100-COC | Certificado de conformidad | 21/04/2027 | 1201-4000 |
7333320010 | Certificado de conformidad | 09/12/2024 | 1201-4000 |
7364956010 | Certificado de conformidad | 09/12/2024 | 1201-4000 |
7366072010 | Certificado de conformidad | 09/12/2024 | 1201-4000 |
7441906010 | Certificado de conformidad | 21/11/2024 | 1201-4000 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Nota: No aptos para uso en placas calientes.