Learn More
Thermo Scientific™ Bidones de polipropileno Nalgene™ con tapón, 4 l
Descripción
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Copolymer (PPCO) Jugs with Closure are suitable for handling corrosive liquids while wearing rubber gloves. These lightweight jugs offer excellent chemical resistance and are leakproof† when used with Nalgene closures . The pour spout is offset for easy, accurate pouring. Made only from high quality, laboratory-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables. Nalgene Polypropylene Copolymer jugs are autoclavable for sterilization.
- Bidones ligeros para manipulación y transporte sencillos (su peso equivale a un tercio del de los bidones de vidrio).
- Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno
Nota:
Afloje la rosca por completo o retire el tapón antes de esterilizar en autoclave los bidones de polipropileno. Para conseguir los mejores resultados, esterilice en autoclave con el tapón bien ventilado.
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 4 l (1 gal) |
Capacidad (métrico) | 4 l |
Capacidad (imperial) | 1 gal |
Color | Natural, translúcido |
Descripción | Bidón |
Diámetro (imperial) | 5,9 in |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 0,9 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 25 mm |
Incluye | Asa de transporte grande |
Material | Polipropileno |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Posters
Product Information
Specification Sheets
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1413768 | Certificado de conformidad | 23/09/2024 | 2221-0010 |
1413643 | Certificado de conformidad | 18/09/2024 | 2221-0010 |
1409615 | Certificado de conformidad | 30/07/2024 | 2221-0010 |
1391187 | Certificado de conformidad | 22/09/2023 | 2221-0010 |
1380702 | Certificado de conformidad | 03/05/2023 | 2221-0010 |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.