Learn More
Thermo Scientific™ Tapón de polipropileno de adaptador de sonda Nalgene™
Descripción
Obtenga un acceso controlado al interior de los recipientes de cultivo. El tapón de polipropileno de adaptador de sonda Thermo Scientific™ Nalgene™ permite la inserción de sondas con un diámetro de 7 a 14 mm en recipientes de cultivo con unos acabados de cuello de 38-430.
- Moldeados con polipropileno esterilizable en autoclave, listos para esterilización en el laboratorio
- Incluyen una junta de silicona para garantizar un sellado a prueba de fugas†
- Permite la inserción de sondas de 7 hasta 14 mm de diámetro en recipientes de cultivo de 1 y 12 l
- Ideales para su uso con cualquier frasco Nalgene o recipiente de cultivo con un acabado de cuello 38-430
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tamaño del cierre 38-430 |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes y botellas de cultivo Thermo Scientific Nalgene |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Tipo de tapón | Adaptador de sonda |
| Tamaño del tapón | 38-430 mm |
| Cantidad | Case of 2 |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.