Learn More
Thermo Scientific™ Llave de acción rápida de polipropileno Nalgene™
Para su uso con: Garrafones Nalgene
Marca: Thermo Scientific™ 6422-0010
25.73 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03960kg
Descripción
Acabe con los goteos y mantenga sus garrafas Nalgene en estado operativo durante años con estas llaves de repuesto de acción rápida de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™. Incluye un adaptador para tubos de HDPE que acepta tubos de 0,63 o 0,78 cm (0,25 o 0,31 pulg) de diámetro interior para mayor versatilidad.
Características:
- la llave sin adaptador para tubos acepta tubos de 1,6 cm (0,63″) de D.I.
- Se suministran con adaptador de HDPE para su uso con tubos de 0,6 ó 0,8 cm (0,25 ó 0,31″)
Notas:
- Desmonte la llave antes de la esterilización en autoclave; el adaptador para tubos no es esterilizable en autoclave
Especificaciones
Llaves de acción rápida de polipropileno | |
1.6 cm (incluye adaptador para tubos de 0.6 o 0.8 cm) | |
Adaptador para tubos de polipropileno con HDPE | |
1 Ea. |
0,62 pulg (incluye adaptador para tubos de 0,25 o 0,31 pulg) | |
Garrafones Nalgene | |
12/Cs. | |
Llave |