Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa rectangular de polipropileno Nalgene™ con llave
Descripción
Almacene y dispense medios, soluciones y agua estéril con los garrafones rectangulares de PPCO esterilizables en autoclave con llave Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos garrafones ocupan poco espacio e incorporan una abertura de boca ancha para faciltar el llenado y la limpieza, así como una llave para la dispensación y un mango de acero inoxidable resistente. Los garrafones de polipropileno Nalgene se pueden esterilizar en autoclave antes de rellenarlos para eliminar la proliferación bacteriana que se produce cuando se almacena agua estéril. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para sustancias lixiviables y extraíbles de baja fiabilidad.
- Con llave de polipropileno y tapón de rosca; junta de TPE
- Abertura de boca ancha que facilita el llenado, la transferencia y la limpieza de los garrafones
- Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros para facilitar la dispensación
- Asa de acero inoxidable para facilitar el transporte de los recipientes.
- La copa de la llave moldeada aporta resistencia y evita fugas.
- Esterilizables en autoclave, transparentes, a prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
Capacidad (imperial) | 2,4 gal |
Capacidad (métrico) | 9 l |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 100 mm |
Color | Blanco (opaco) |
Descripción | Garrafón rectangular esterilizable en autoclave con llave |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 86 mm |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 216 x 146 x 356 mm (8.5 x 5.75 x 14 pulg) |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenar y dispensar medios, soluciones y agua estéril |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Product Information
Specification Sheets
Scientific Resources
Posters
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1426523 | Certificado de conformidad | 26/04/2025 | 2321-0020 |
1416628 | Certificado de conformidad | 05/11/2024 | 2321-0020 |
1414909 | Certificado de conformidad | 10/10/2024 | 2321-0020 |
1403701 | Certificado de conformidad | 26/03/2024 | 2321-0020 |
1401270 | Certificado de conformidad | 20/02/2024 | 2321-0020 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora