Learn More
Conjunto de llave de paso de repuesto para embudos de separación de polipropileno Nalgene™ con tapón
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10438802
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Embudos de separación Nalgene™ 4300 y 4301
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10438802
Marca: Thermo Scientific Nalgene 7143011025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice una gran variedad de tareas de laboratorio con embudos de separación de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™ químicamente inertes, translúcidos y esterilizables en autoclave.
Se trata de una pieza de repuesto para embudos de separación Nalgene™ 4300 y 4301.
Realice una gran variedad de tareas de laboratorio con el conjunto de llaves de paso de repuesto translúcido y esterilizable en autoclave y químicamente inerte de Thermo Scientific™ para embudos de separación de polipropileno Nalgene™ con cierre. El tapón tiene una excelente resistencia química y no requiere lubricación.
Características:
  • Fácil observación de las líneas de separación entre líquidos no miscibles.
  • Interfaz de fase fácil de observar en la llave de paso.
  • Las llaves de paso de teflón TFE no necesitan lubricación, lo que permite un manejo y accionamiento cómodos.
  • El embudo es químicamente compatible con una amplia gama de reactivos de laboratorio.
  • Esterilizables en autoclave/a prueba de fugas
Incluye:
  • Embudo de polipropileno, llave de paso de TFE y carcasa, tapón de rosca de polipropileno
Información para pedidos:
  • Para la llave de paso de repuesto, pida el n.º de cat. 714301-1025
Notas:
  • La exposición prolongada a disolventes agresivos puede llegar a ablandar o hinchar el embudo, si bien el efecto es reversible.
  • Lontigud de vástagos, 65 mm. Esterilizables en autoclave, excepto el conjunto de la llave de paso, que se desmonta sin dificultad para someterlo a esterilización química.
  • Esterilizable en autoclave, excepto el conjunto de la llave de paso, que se desmonta sin dificultad para someterlo a esterilización química.
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material TFE
Descripción Conjunto de llave de paso de repuesto de Teflon
Para utilizar con (equipo) Embudos de separación Nalgene™ 4300 y 4301