Learn More
Thermo Scientific™ Embudos de separación Nalgene™, de polipropileno, con llave de paso y carcasa de Teflon™ TFE; tapón de rosca de polipropileno
Tanto el embudo de separación Thermo Scientific™ Nalgene como el tapón de rosca son químicamente inertes, translúcidos y esterilizables en autoclave.
71.83€ - 405.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10238970
|
Thermo Scientific™
4300-0125 |
125 mL | 26mm |
71.83€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15941631
|
Thermo Scientific™
4300-0250 |
250mL | 33mm |
297.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 10-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15951631
|
Thermo Scientific™
4300-0500 |
500 ml | 43 mm |
323.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15961631
|
Thermo Scientific™
4300-1000 |
1000mL | 53mm |
405.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Tanto el embudo de separación Thermo Scientific™ Nalgene como el tapón de rosca son químicamente inertes, translúcidos y esterilizables en autoclave.
El conjunto de la llave de paso en teflón TFE presenta una excelente resistencia a químicos y fugas y no requiere lubricación. Desinfectado químicamente.
- Fácil observación de las líneas de separación entre líquidos no miscibles.
- Interfaz de fase fácil de observar en la llave de paso.
- La llave de paso de teflón TFE es cómoda de manejar y accionar y no necesita lubricación.
- El embudo es químicamente compatible con una amplia gama de reactivos de laboratorio.
- La exposición prolongada a disolventes agresivos puede llegar a ablandar o deformar el embudo, si bien el efecto es reversible.
- Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas
Longitud del vástago, 65 mm. Esterilizables en autoclave, excepto el conjunto de la llave de paso, que se desmonta sin dificultad para someterlo a esterilización química.
Especificaciones
Polipropileno |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.