Learn More
Thermo Scientific™ Varilla de agitación de polipropileno Nalgene™
Combine las funciones de una varilla agitadora y un policía de goma con estas varillas agitadoras de polipropileno, con una paleta plana en un extremo y una paleta triangular en el otro extremo.
Marca: Thermo Scientific™ 6169-0010
Descripción
Combine las funciones de una varilla agitadora y un policía de goma con las varillas agitadoras de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, con una paleta plana en un extremo y una paleta triangular en el otro. Estas varillas agitadoras esterilizables en autoclave son químicamente compatibles con una amplia gama de reactivos de laboratorio.
- Paleta plana de 1,6 x 1,6 cm en un extremo; paleta triangular en el otro extremo
- La longitud total es de 9,75″ (24,8 cm), lo que la convierte en una longitud cómoda y convencional para una amplia variedad de usos de laboratorio.
- Utilizable en un rango de temperatura de 0 °C a +135 °C por lo que es adecuado para su uso en aplicaciones con calefacción
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Varilla agitadora con pala plana y extremos de paleta triangulares | |
248 mm | |
Varilla agitadora |
Blanco | |
6,72 mm (9¾ pulg.) | |
Polipropileno |