Learn More
Thermo Scientific™ Matraz de vacío de polipropileno Nalgene™
GREENER_CHOICE
Sustituya los matraces de vidrio por este matraz, moldeado en una sola pieza para un vacío total y tubos en ángulo para evitar vuelcos.
Marca:  Thermo Scientific™ DS4101-2000
68.09 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10234401
  • 82.99€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Sustituya los matraces de vidrio con el matraz de vacío de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, moldeado en una sola pieza para un vacío total con tubos en ángulo para evitar vuelcos. Este matraz irrompible y esterilizable en autoclave puede resistir hasta 30 pulg/Hg.
  • El tubo lateral a 45° impide que el contenido se vierta cuando se acopla el tubo
  • El adaptador dentado admite tubos de entre 0,64 y 0,94 cm (0,25 y 0,37 pulg) de diámetro interior (los tubos se venden por separado).
  • Zona de rotulación ovalada para un etiquetado sencillo.
  • El cuello admite tapones de tamaño estándar (tapón no incluido).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
57,4 oz
1700 ml
1
Autoclavable
Matraz de vacío, polipropileno, 1700 ml; filtrado de matraces de PP de 2000 ml
Polipropileno
1
Tapón n.º 10
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1408546 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/08/2024 Catalog NumberDS4101-2000
Número de lote1404132 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/04/2024 Catalog NumberDS4101-2000
Número de lote1394992 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha31/10/2023 Catalog NumberDS4101-2000
Número de lote1383403 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/04/2023 Catalog NumberDS4101-2000
Número de lote1366937 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/11/2022 Catalog NumberDS4101-2000
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Matraz de vacío de polipropileno Nalgene™ > Matraz de vacío, polipropileno, 1700 ml