Learn More
Thermo Scientific™ Matraz de vacío de polipropileno Nalgene™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
1700 ml
Tamaño del tapón:
Tapón n.º 10
Tapón n.º 7
Tapón n.º 8
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Description
Sustituya los matraces de vidrio con el matraz de vacío de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, moldeado en una sola pieza para un vacío total con tubos en ángulo para evitar vuelcos. Este matraz irrompible y esterilizable en autoclave puede resistir hasta 30 pulg/Hg.
- El tubo lateral a 45° impide que el contenido se vierta cuando se acopla el tubo
- El adaptador dentado admite tubos de entre 0,64 y 0,94 cm (0,25 y 0,37 pulg) de diámetro interior (los tubos se venden por separado).
- Zona de rotulación ovalada para un etiquetado sencillo.
- El cuello admite tapones de tamaño estándar (tapón no incluido).
Specifications
Specifications
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Descripción | Matraz de vacío, polipropileno, 1000 ml; filtrado de matraces de PP de 1000 ml |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 1 |
| N.° por paquete | 1 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Tamaño del tapón | Tapón n.º 8 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction