Learn More
Thermo Scientific™ Filtros para parte superior de frasco reutilizables de polisulfona Nalgene™
Combine la comodidad de un filtro para parte superior de frasco con el ahorro de un filtro para superior de frasco reutilizable. Enrósquelos con seguridad en frascos para medios de cultivo de vidrio con tamaños de cuello de 33 o 45 mm.
Marca: Thermo Scientific™ 710320-0045
58.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg
Descripción
Designed for use in a wide range of applications, Thermo Scientific™ Nalgene™ filtration hardware and accessories can be used in conjunction with our various lines of filtration devices.
- Disponible en tamaños de 250 y 500 ml
- La polisulfona es fuerte, lavable y esterilizable en autoclave.
- Las graduaciones moldeadas facilitan la apreciación del volumen de muestra.
- El adaptador de tubos de polipropileno puede rellenarse con algodón para una aireación estéril durante los procesos con autoclave.
- La placa de soporte de la membrana de esterilización se ha diseñado para retirarla y maximizar el caudal y la velocidad de procesamiento.
- Los filtros aceptan tubos de vacío de 6 a 8 mm (0,25 a 0,3125 pulg) de diámetro interior.
Especificaciones
Autoclavable | |
Reusable | |
Polysulfone | |
Bottletop Filter | |
1.67 in. |
Accepts 6 to 8 mm vacuum tubing | |
Media Bottle (Glass) | |
45 mm | |
500 mL | |
424 mm |