Learn More
Thermo Scientific™ Filtros para parte superior de frasco reutilizables de polisulfona Nalgene™
Combine la comodidad de un filtro para parte superior de frasco con el ahorro de un filtro para superior de frasco reutilizable. Enrósquelos con seguridad en frascos para medios de cultivo de vidrio con tamaños de cuello de 33 o 45 mm.
Marca: Thermo Scientific™ DS0320-2545
173.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25200kg
Descripción
Combine la comodidad de un filtro para parte superior de frasco con el ahorro de un filtro para superior de frasco reutilizable. Los filtros no citotóxicos para parte superior de frasco reutilizables de polisulfona Thermo Scientific™ Nalgene™ se enroscan de forma segura en frascos para medios de cultivo de vidrio con tamaños de cuello de 33 o 45 mm.
- Disponible en tamaños de 250 y 500 ml.
- La polisulfona es resistente y se puede lavar y esterilizar en autoclave.
- Las graduaciones moldeadas facilitan la apreciación del volumen de muestra.
- El adaptador de tubos de polipropileno puede rellenarse con algodón para una aireación estéril durante los procesos con autoclave.
- La placa de soporte de la membrana de esterilización extraíble se ha diseñado para maximizar el caudal y la velocidad de procesamiento.
- Los filtros aceptan tubos de vacío de 6 a 8 mm de diámetro interior
- Disponible en tamaños de 250 y 500 ml.
- La polisulfona es resistente y se puede lavar y esterilizar en autoclave.
- Las graduaciones moldeadas facilitan la apreciación del volumen de muestra.
- El adaptador de tubos de polipropileno puede rellenarse con algodón para una aireación estéril durante los procesos con autoclave.
- La placa de soporte de la membrana de esterilización extraíble se ha diseñado para maximizar el caudal y la velocidad de procesamiento.
- Los filtros aceptan tubos de vacío de 6 a 8 mm de diámetro interior
Especificaciones
250 mL | |
Esterilizable en autoclave | |
45mm |
Polisulfona | |
1 Ea. |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.