Learn More
Thermo Scientific™ Viales de microenvasado de PPCO de color ámbar Nalgene™: estériles, embalaje a granel
Proteja reactivos fotosensibles con los viales de microenvasado de color ámbar de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™.
179.00€ - 183.00€
Especificaciones
Descripción | Viales para microenvasado |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
Color | Ámbar |
Diámetro exterior (imperial) | 13 mm |
Material | PPCO |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10797273
|
Thermo Scientific™
342805-0005 |
0,5 ml | 11 mm |
179.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10602254
|
Thermo Scientific™
342805-0020 |
2 ml | 11 mm |
183.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Protect light sensitive reagents with Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Amber Micro Packaging Vials. These noncytotoxic and nonpyrogenic vials are molded from sterile high purity, low-metal content polypropylene copolymer resin and are ready to use. Vials are skirted and feature a conical bottom, allowing recovery of entire contents.
Features:- Vials and closures (listed separately) pressure-tested together at 7.5 PSIG
- USP Class VI compliant; non-pyrogenic
- Can be centrifuged at 13,000xg
- Components provided sterile and ready to fill
- Colored closures packaged separately
- Sterile to 10-6 SAL
- RNase/DNase free
- Are leakproof† when used with Nalgene closures
Ordering Information:
Micro Packaging Vials are bulk packed without closures, 500 per inner bag, 1,000 per case. Order sterile closures separately (Cat. Nos. 342821, 342825).
Especificaciones
Viales para microenvasado | |
Ámbar | |
PPCO | |
1000 | |
Vial con faldón y fondo cónico | |
Tapón de rosca (no incluido) | |
500 bolsas,1000 cajas | |
Vial |
8 mm | |
13 mm | |
Estéril | |
500 | |
Copolímero de polipropileno | |
49 mm | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.