Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para centrífuga de PPCO con tapón de sellado Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521570
Click to view available options
Capacidad nominal:
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 10430613
Marca: Thermo Scientific™ 31410250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Centrifugue grandes volúmenes de muestras químicas y biológicas a velocidad baja a moderada con estos frascos para centrífuga de PPCO que incorporan un tapón de sellado.
Centrifugue grandes volúmenes de muestras químicas y biológicas a velocidad baja a moderada con los frascos para centrífuga de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™, que incluyen un tapón de sellado para garantía adicional a prueba de fugas† a velocidades máximas cuando se centrifugan materiales peligrosos. Moldeados con copolímero de polipropileno y resistente, estos frascos translúcidos están diseñados para aplicaciones de sedimentación como la recogida de cultivos celulares y la bioquímica de proteínas, incluidas las precipitaciones de sulfato amónico. Además, estos frascos de PPCO son esterilizables en autoclave y ofrecen una excelente resistencia mecánica.
Características:
  • Para centrifugados de velocidad baja a moderada de muestras biológicas y químicas
  • El frasco incluye un conjunto de tapones de sellado de polipropileno con junta de silicona para una mayor garantía a prueba de fugas† a velocidades máximas o cuando centrifugue materiales peligrosos.
  • Para un rendimiento adecuado, los frascos deben llenarse hasta el 80 % de su capacidad total.
Requiere:
Cuando centrifugue un frasco de 250 ml en un rotor GSA Sorvall, es necesario utilizar un adaptador de frascos para centrífuga Nalgene (DS3125-0250).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Translúcido
Diámetro exterior del cuello (métrico) 60.7 mm
Material Copolímero de polipropileno (PPCO)
Longitud (métrico) 133.4 mm
N.° por paquete 4
Capacidad nominal 250 ml
Closure Included Sí
Graduated No
Fuerza máx. 27,500 x g
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 132,8 mm
Tipo de producto Frasco para centrífuga
Anchura (imperial) 2,40 in
Longitud (imperial) 5,23 in
Altura (imperial) 5,23 in
Material del cierre Polipropileno (PP)
Diámetro (métrico) 61,1 mm
Tipo de tapón Conjuntos de tapones de sellado con junta de silicona
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.