Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de centrífuga de PPCO Nalgene™
Realice transferencia de líquidos aséptica biofarmacéutica o aplicaciones de muestreo con la brida Tri-Clover de estos frascos de PPCO para centrífuga.
54.40€ - 447.00€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Material | Copolímero de polipropileno (PPCO) |
N.° por paquete | 4 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Graduated | No |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Capacidad nominal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Capacidad nominal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10028850
![]() |
Thermo Scientific™
3120-0250 |
61.8 mm | 250 ml |
72.80€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10343871
![]() |
Thermo Scientific™
3120-0500 |
73.8 mm | 500 mL |
54.40€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10408312
![]() |
Thermo Scientific™
3120-9500 |
69.5 mm | 500 ml |
55.11€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10768941
![]() |
Thermo Scientific™
3120-1010 |
97.7 mm | 1000 ml |
113.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
13144986
![]() |
Thermo Scientific™
3120-1010 |
97.7 mm | 1000 ml |
447.00€
paquete de 16 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10242991
![]() |
Thermo Scientific™
3120-1000 |
97.5 mm | 1000 mL |
114.89€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Realice transferencia de líquidos aséptica biofarmacéutica o aplicaciones de muestreo con la brida Tri-Clover de los frascos para centrífuga de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™, moldeados con copolímero de polipropileno transparente. Perfectos para grandes volúmenes de recogida de células, sedimentación y purificación de proteínas, estos frascos son esterilizables en autoclave y tienen excelentes propiedades de resistencia mecánica.
- Para centrifugados de velocidad baja a moderada de muestras biológicas y químicas
- Conjuntos de tapones de sellado de polipropileno disponibles para tamaños de 250 ml (DS3131-0038) y 1000 ml (DS3132-0063) para una mayor garantía a prueba de fugas† con más velocidad y volúmenes de llenado
Especificaciones
Translúcido | |
4 | |
No | |
Frasco para centrífuga | |
Tapón de rosca |
Copolímero de polipropileno (PPCO) | |
Esterilizable en autoclave | |
Forma redonda | |
Polipropileno | |
No |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.