Learn More
Thermo Scientific™ Frascos Nalgene™ para centrífuga de fondo cónico de copolímero de polipropileno (PPCO), 175 ml
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Descripción
Realice aplicaciones de sedimentación, como recogida celular de gran volumen, sedimentación y purificación de proteínas, con los frascos para centrífuga de fondo cónico de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™, moldeados con copolímero de polipropileno rígido y robusto. Estos frascos translúcidos son esterilizables en autoclave y tienen excelentes propiedades de resistencia química.
- Para centrifugados de velocidad baja a moderada de muestras biológicas y químicas
- Para un rendimiento adecuado, los frascos deben llenarse hasta el 80 % de su capacidad total
- Debe utilizarse con adaptadores de frascos para centrífuga de fondo cónico Nalgene (DS3126-0175).
- Esterilizables en autoclave, graduadas y a prueba de fugas† cuando se utilizan con tapones Nalgene
Nota: No se recomienda su uso con el rotor Thermo Fisher Fiberlite F14-6x250y debido a la profundidad de la cavidad.
Puede lograr un rendimiento a prueba de fugas utilizando estos dos frascos con el rotor Thermo Fisher Fiberlite F12-6x500 LEX cuando se utiliza el adaptador 010-0152 a velocidades que no sobrepasen los 24 470 x g.
Información sobre reciclaje:
Los tubos de centrífuga de polipropileno (PP) y copolímero de polipropileno (PPCO) reutilizables Nalgene están diseñados para durar muchas centrifugaciones en condiciones de laboratorio típicas. Sin embargo, al igual que con todos los productos duraderos, deben retirarse y reemplazarse con el tiempo. Estos tubos de centrífuga son reciclables en muchas localidades. Al final de la vida útil del producto, lave y recicle los tubos para centrífugas de PP y PPCO Nalgene si hay servicios disponibles en su localidad.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 175 ml |
Capacidad (imperial) | 5,91 oz |
Color | Transparente |
Descripción | Frasco de fondo cónico con tapón de sellado de PP |
Material | PPCO |
N.º por caja | 36 |
N.° por paquete | 4 |
Capacidad nominal | 175 ml |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Graduated | Sí |
Mostrar más |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.