Learn More
Thermo Scientific™ Frasco para dispensación Nalgene™ de PPCO con tapón: esterilizables en autoclave, 125 ml Código de producto.: 10507131
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frasco para dispensación Nalgene™ de PPCO con tapón: esterilizables en autoclave, 125 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10507131
250 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
Código de producto. 10507131
Marca: Thermo Scientific™ DS24200250
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispense soluciones estériles con estos frascos de dispensación de PPCO que tienen un tapón de boquilla que se ajusta de forma segura y no se destapa cuando se aprieta la botella cerrada.
Dispense soluciones estériles con frascos de dispensación de PPCO con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos frascos de copolímero de polipropileno permiten visualizar fácilmente las muestras líquidas y son esterilizables en autoclave. La tapa de la boquilla fija se ajusta firmemente en su lugar y no se desprende ni gotea cuando se aprieta el frasco cerrado.
  • Flujo fino y constante cuando se comprime para una administración fiable
  • Esterilizable en autoclave cuando está lleno, con las puntas sin tapar
  • El tapón de boquilla de polipropileno azul unido al frasco nunca se pierde
  • A prueba de fugas†
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 250 ml (8 oz)
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Cuerpo transparente, tapón azul
Material PPCO
N.º por caja 6
N.° por paquete 6
Esterilidad Estéril
Color del tapón Azul
Certificaciones/conformidad USP Clase VI; FDA - 21 CFR
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 122 mm
Tipo de producto Frascos de dispensación
Altura (imperial) 4,8 in
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 61 mm
Tipo de tapón Tapón con boquilla
Dispensación a través del tapón Sí
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1371269 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha08/10/2022 Catalog NumberDS2420-0250
Número de lote1275124 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/01/2020 Catalog NumberDS2420-0250
Número de lote1261831 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/10/2019 Catalog NumberDS2420-0250
Número de lote1102313 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/07/2017 Catalog NumberDS2420-0250
Número de lote1138135 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/07/2017 Catalog NumberDS2420-0250
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frasco para dispensación Nalgene™ de PPCO con tapón: esterilizables en autoclave, 125 ml >