Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de perfil alto de PPCO con codificadores cromáticos Nalgene™ para viales de microenvasado: No estériles, sin codificador
Reduzca el riesgo de contaminación del contenido con los tapones de perfil alto de PPCO con codificadores cromáticos para viales de microenvasado Thermo Scientific™ Nalgene™.
Marca:  Thermo Scientific™ 362820-0113
Detalles adicionales : Peso : 0.59000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11364515
  • 295.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Reduce risk of contaminating contents with Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO High Profile Closures with Color Coders for Micro Packaging Vials. Polypropylene copolymer closures have no O-ring to fall out or contaminate contents and are offered with a variety of color coders.
Características:
  • Los viales (enumerados por separado) y los tapones se prueban juntos bajo presión a 7,5 PSIG para el transporte aéreo
  • Los tapones con rosca son no estériles y a prueba de fugas† si se utilizan con los viales de microenvasado Nalgene
  • Los insertos de color permanentemente fijados no contienen metales pesados tóxicos
  • Los insertos no entran en contacto con el contenido del vial
Información para pedidos:
Los tapones de los viales de microenvasado Nalgene se envasan a granel sin viales, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los tapones estériles por separado (n.º cat. 342800 y 342805).
Especificaciones
Especificaciones
Tapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado
11 mm
No estéril
500
Copolímero de polipropileno
500 bolsas,1000 cajas
Tapón
Naranja
PPCO
1000
Nalgene
Tapón de rosca
ISO 13485:2016
11 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.